Tisk…
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid, (4-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid
PC32757-1G PC32757-25G PC32757-5G
APOSPC32757-1GEA 622 CZK
APOSPC32757-1G APOSPC32757-25G APOSPC32757-5G
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₃
MW: 167.93 g/mol
Bod tání: 123…125 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10697426
CAS číslo: 825644-26-6