Tisk…
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32756-100G PC32756-25G PC32756-5G
APOSPC32756-100GEA 15640 CZK
APOSPC32756-100G APOSPC32756-25G APOSPC32756-5G
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₃
Bod tání: 100…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369725
CAS číslo: 849061-98-9