Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC32755-1G PC32755-5G
APOSPC32755-1GEA 9920 CZK
APOSPC32755-1G APOSPC32755-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄NO
MW: 209,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652498
CAS číslo: 1240257-11-7
UN: 2735
ADR: 8,II