Tisk…
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32743-1G PC32743-250MG
APOSPC32743-1GEA 11810 CZK
APOSPC32743-1G APOSPC32743-250MG
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18072541
CAS číslo: 55805-29-3