1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32740-5G
PC32740-1G
PC32740-25G
APOSPC32740-5GEA
787
CZK
APOSPC32740-5G
APOSPC32740-1G
APOSPC32740-25G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 97%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Vzorec:
C₆H₂Br₂F₂ MW: 271.8849 g/mol Bod varu: 93…94 °C/50mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09835192 CAS číslo: 156682-52-9 |