Tisk…
1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3274-10G PC3274-25G
APOSPC3274-10GEA 1740 CZK
APOSPC3274-10G APOSPC3274-25G
1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one 97%
1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one
Vzorec: C₅H₅F₃N₂O
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051654
CAS číslo: 1481-02-3