2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32734-1G
PC32734-250MG
APOSPC32734-1GEA
2690
CZK
APOSPC32734-1G
APOSPC32734-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec:
C₉H₇F₃O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18399742 CAS číslo: 195622-41-4 |