3-Fluoro-4-iodobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32733-25G
PC32733-5G
PC32733-100G
APOSPC32733-25GEA
2400
CZK
APOSPC32733-25G
APOSPC32733-5G
APOSPC32733-100G
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid 98%
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₄FIO₂ Bod tání: 229…230 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07774250 CAS číslo: 825-98-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...