Tisk…
tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32732-25G PC32732-5G
APOSPC32732-25GEA 4470 CZK
APOSPC32732-25G APOSPC32732-5G
tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate 98%
tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₂BrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703426
CAS číslo: 889858-12-2