Tisk…
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32731-1G PC32731-5G PC32731-25G
APOSPC32731-1GEA 910 CZK
APOSPC32731-1G APOSPC32731-5G APOSPC32731-25G
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FIO₂
MW: 266,0100 g/mol
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774249
CAS číslo: 387-48-4