Tisk…
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32730-1G PC32730-25G PC32730-5G
APOSPC32730-1GEA 1080 CZK
APOSPC32730-1G APOSPC32730-25G APOSPC32730-5G
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774248
CAS číslo: 447464-03-1