Tisk…
2,2,2,2'-Tetrafluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone
PC32719-1G PC32719-250MG PC32719-5G
APOSPC32719-1GEA 1820 CZK
APOSPC32719-1G APOSPC32719-250MG APOSPC32719-5G
2,2,2,2'-Tetrafluoroacetophenone 95%
2,2,2,2'-Tetrafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄F₄O
MW: 192,1104 g/mol
Bod varu: 60…62 °C/22mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040099
CAS číslo: 124004-75-7
UN: 3265
ADR: 8,III