Tisk…
5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3271-1G PC3271-5G PC3271-25G
APOSPC3271-1GEA 622 CZK
APOSPC3271-1G APOSPC3271-5G APOSPC3271-25G
5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid 98%
5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₄S
MW: 238.613 g/mol
Bod tání: 111…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03030335
CAS číslo: 37098-75-2
UN: 3261
ADR: 8 III