Tisk…
4-Fluorophenyl isothiocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Fluoro-4-isothiocyanatobenzene
PC32704-10G PC32704-25G PC32704-5G
APOSPC32704-10GEA 1580 CZK
APOSPC32704-10G APOSPC32704-25G APOSPC32704-5G
4-Fluorophenyl isothiocyanate 98%
4-Fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄FNS
MW: 153,18 g/mol
Bod varu: 228 °C
Bod tání: 24…28 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004809
CAS číslo: 1544-68-9
EINECS: 216-280-4
UN: 1759
ADR: 8,II