Tisk…
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]-acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxopropanoate
PC32700-10G PC32700-1G
APOSPC32700-10GEA 0 CZK
APOSPC32700-10G APOSPC32700-1G
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]-acetate
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]acetate
Vzorec: C₁₃H₁₀F₆O₃
Bod varu: 80…82 °C/0,6mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052321
CAS číslo: 175278-02-1