Tisk…
Ethyl trifluoroacetate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3270-100G PC3270-1KG PC3270-500G
APOSPC3270-100GEA 622 CZK
APOSPC3270-100G APOSPC3270-1KG APOSPC3270-500G
Ethyl trifluoroacetate 99%
Ethyl trifluoroacetate
Vzorec: C₄H₅F₃O₂
Bod varu: 60…62 °C
Bod tání: –78 °C
Hustota: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000419
CAS číslo: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3+8,III