Tisk…
Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-(2,6-difluorophenyl)acetate
PC32680-1G PC32680-250MG
APOSPC32680-1GEA 3060 CZK
APOSPC32680-1G APOSPC32680-250MG
Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01765417
CAS číslo: 680217-71-4