Tisk…
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3267-1G PC3267-5G
APOSPC3267-1GEA 1780 CZK
APOSPC3267-1G APOSPC3267-5G
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Vzorec: C₇H₄FNS₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665747
CAS číslo: 80087-71-4