Tisk…
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3266-1G PC3266-5G
APOSPC3266-1GEA 4070 CZK
APOSPC3266-1G APOSPC3266-5G
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236352
CAS číslo: 237424-20-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III