Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3261-1G PC3261-250MG
APOSPC3261-1GEA 2650 CZK
APOSPC3261-1G APOSPC3261-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998163
CAS číslo: 1086378-32-6