Tisk…
Ethyl-5H-octafluorovalerate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3260A-25G PC3260A-5G
APOSPC3260A-25GEA 11710 CZK
APOSPC3260A-25G APOSPC3260A-5G
Ethyl-5H-octafluorovalerate 97%
Ethyl-5H-octafluorovalerate
Vzorec: C₇H₆F₈O₂
Bod varu: 180 °C
Hustota: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153153
CAS číslo: 2795-50-8
UN: 3272
ADR: 3,III