Tisk…
2,4-Difluorothiobenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32594-5G PC32594-250MG PC32594-100MG
APOSPC32594-5GEA 7440 CZK
APOSPC32594-5G APOSPC32594-250MG APOSPC32594-100MG
2,4-Difluorothiobenzamide 95%
2,4-Difluorothiobenzamide
Vzorec: C₇H₅F₂NS
Bod tání: 128…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085011
CAS číslo: 175276-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III