4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3258-1G
PC3258-5G
PC3258-10G
APOSPC3258-1GEA
622
CZK
APOSPC3258-1G
APOSPC3258-5G
APOSPC3258-10G
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Vzorec:
C₇H₇FN₂O₂ Bod tání: 98…100 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09152778 CAS číslo: 147285-87-8 |