Tisk…
Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole-5-carboxylate
PC3256-25G PC3256-5G PC3256-100G
APOSPC3256-25GEA 827 CZK
APOSPC3256-25G APOSPC3256-5G APOSPC3256-100G
Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
MW: 315,32 g/mol
Bod tání: 85…86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00068104
CAS číslo: 175277-03-9