Tisk…
Ethyl perfluorononanoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3253-25G PC3253-100G
APOSPC3253-25GEA 5200 CZK
APOSPC3253-25G APOSPC3253-100G
Ethyl perfluorononanoate 97%
Ethyl perfluorononanoate
Vzorec: C₁₁H₅F₁₇O₂
Bod varu: 84…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039245
CAS číslo: 30377-52-7
EINECS: 250-159-7