Tisk…
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
PC3252-1G PC3252-5G PC3252-10G
APOSPC3252-1GEA 622 CZK
APOSPC3252-1G APOSPC3252-5G APOSPC3252-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Bod varu: 95…97 °C/12mmHg
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190144
CAS číslo: 1544-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III