Tisk…

Ethyl pentafluoropropionylacetate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Ethyl 3-oxo-4,4,5,5,5-pentafluoropentanoate

PC3250F-25G PC3250F-5G PC3250F-1G
APOSPC3250F-25GEA 6020 CZK
APOSPC3250F-25G APOSPC3250F-5G APOSPC3250F-1G
Ethyl pentafluoropropionylacetate
Ethyl pentafluoropropionylacetate
Vzorec: C₇H₇F₅O₃
Bod varu: 141…145 °C
Hustota: 1,338 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013569
CAS číslo: 663-35-4
UN: 3272
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR