3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-3-bromo-5-fluorobenzoic acid
PC32490-1G
PC32490-5G
PC32490-10G
APOSPC32490-1GEA
622
CZK
APOSPC32490-1G
APOSPC32490-5G
APOSPC32490-10G
3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
Vzorec:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234,02 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00662509 CAS číslo: 259269-84-6 |