Tisk…
Ethyl pentafluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
PC3248-10G PC3248-50G PC3248-5G
APOSPC3248-10GEA 827 CZK
APOSPC3248-10G APOSPC3248-50G APOSPC3248-5G
Ethyl pentafluorobenzoate 98%
Ethyl pentafluorobenzoate
Vzorec: C₉H₅F₅O₂
MW: 240.13 g/mol
Bod varu: 112…114 °C
Hustota: 1.431 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039211
CAS číslo: 4522-93-4
EINECS: 224-854-0