Tisk…
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
PC3247-1G PC3247-250MG PC3247-5G
APOSPC3247-1GEA 1660 CZK
APOSPC3247-1G APOSPC3247-250MG APOSPC3247-5G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO₄
MW: 301,2200 g/mol
Bod tání: 297…305 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219847
CAS číslo: 175203-85-7