Tisk…
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3246-250MG PC3246-1G PC3246-5G
APOSPC3246-250MGEA 2200 CZK
APOSPC3246-250MG APOSPC3246-1G APOSPC3246-5G
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₈F₃NO₂S
Bod tání: 34…37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00153150
CAS číslo: 117724-62-6