Tisk…
Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3245K-5G PC3245K-1G
APOSPC3245K-5GEA 8700 CZK
APOSPC3245K-5G APOSPC3245K-1G
Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 95%
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Vzorec: C₇H₁₁F₃O₂
Bod varu: 142…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190636
CAS číslo: 143484-00-8
UN: 1993
ADR: 3,III