Tisk…
Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4,4,4-Trifluoro-2-methyl-3-oxobutyrate
PC3245D-25G PC3245D-5G PC3245D-100G
APOSPC3245D-25GEA 3310 CZK
APOSPC3245D-25G APOSPC3245D-5G APOSPC3245D-100G
Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Vzorec: C₇H₉F₃O₃
Bod varu: 144…146 °C
Hustota: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190635
CAS číslo: 344-00-3
UN: 1993
ADR: 3,III