Tisk…

Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate

PC3244-25G PC3244-100G
APOSPC3244-25GEA 2610 CZK
APOSPC3244-25G APOSPC3244-100G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
Vzorec: C₆H₉F₃O₃
MW: 186,13 g/mol
Bod varu: 90…91 °C/50mmHg
Bod tání: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040842
CAS číslo: 372-30-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR