Tisk…
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3243-100G PC3243-25G PC3243-5G PC3243-500G
APOSPC3243-100GEA 2320 CZK
APOSPC3243-100G APOSPC3243-25G APOSPC3243-5G APOSPC3243-500G
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₈F₃N
Bod varu: 62…64 °C/4mmHg
Bod tání: 37…42 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153216
CAS číslo: 54396-44-0
EINECS: 259-145-5