Tisk…
2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Hydroxyethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC32400-1G PC32400-250MG
APOSPC32400-1GEA 9330 CZK
APOSPC32400-1G APOSPC32400-250MG
2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
Vzorec: C₈H₈F₃NO₂
MW: 207,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126446
CAS číslo: 257295-59-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III