Tisk…
Ethyl heptafluorobutyrate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3240-25G PC3240-10G PC3240-5G PC3240-100G
APOSPC3240-25GEA 2280 CZK
APOSPC3240-25G APOSPC3240-10G APOSPC3240-5G APOSPC3240-100G
Ethyl heptafluorobutyrate 98%
Ethyl heptafluorobutyrate
Vzorec: C₆H₅F₇O₂
Bod varu: 95…98 °C
Hustota: 1,396 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 14 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000434
CAS číslo: 356-27-4
EINECS: 206-602-1
UN: 3272
ADR: 3,II