Tisk…

2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC32398-25G PC32398-5G
APOSPC32398-25GEA 4470 CZK
APOSPC32398-25G APOSPC32398-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Bod varu: 84…85 °C/14mmHg
Bod tání: –21 to –20 °C
Hustota: 1,827 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153085
CAS číslo: 175205-81-9

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR