Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32387-1G PC32387-5G PC32387-10G
APOSPC32387-1GEA 705 CZK
APOSPC32387-1G APOSPC32387-5G APOSPC32387-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Bod varu: 82 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153102
CAS číslo: 175205-77-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III