Tisk…
3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3238-5G PC3238-1G PC3238-250MG
APOSPC3238-5GEA 13030 CZK
APOSPC3238-5G APOSPC3238-1G APOSPC3238-250MG
3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
3-Fluoro-4-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃FN₂O₂
Bod varu: 62…64 °C/5mmHg
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04112517
CAS číslo: 13505-01-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III