Tisk…
3-(4-Methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32341-1G PC32341-5G
APOSPC32341-1GEA 10350 CZK
APOSPC32341-1G APOSPC32341-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
3-(4-Methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01764734
CAS číslo: 22102-10-9