Tisk…
Ethyl-4-fluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-fluorobenzoate
PC3230-100G PC3230-1KG PC3230-500G
APOSPC3230-100GEA 622 CZK
APOSPC3230-100G APOSPC3230-1KG APOSPC3230-500G
Ethyl-4-fluorobenzoate 98%
Ethyl-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168.17
Bod varu: 209…210 °C
Bod tání: 25…27 °C
Hustota: 1.146 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000351
CAS číslo: 451-46-7
EINECS: 207-194-8
Merck Index: 13,04198