Tisk…
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32290-100G PC32290-25G PC32290-5G
APOSPC32290-100GEA 3740 CZK
APOSPC32290-100G APOSPC32290-25G APOSPC32290-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₃
MW: 169,11 g/mol
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861388
CAS číslo: 42564-51-2