Tisk…
2-Fluorophenyl isothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC32287-25G PC32287-5G
APOSPC32287-25GEA 7050 CZK
APOSPC32287-25G APOSPC32287-5G
2-Fluorophenyl isothiocyanate 97%
2-Fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄FNS
MW: 153,18 g/mol
Bod varu: 103…104 °C/12mmHg
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 1,248 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004800
CAS číslo: 38985-64-7
EINECS: 254-237-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II