2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC32286-1G
PC32286-5G
APOSPC32286-1GEA
1410
CZK
APOSPC32286-1G
APOSPC32286-5G
2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec:
C₇H₃BrFNS Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00276607 CAS číslo: 1027513-65-0 UN: 1760 ADR: 8,III |