Tisk…
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate
PC32284-5G PC32284-25G
APOSPC32284-5GEA 1660 CZK
APOSPC32284-5G APOSPC32284-25G
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₄F₃NS
MW: 203.19
Bod varu: 206…208 °C
Hustota: 1.33
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004806
CAS číslo: 1840-19-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III