Tisk…
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32272-1G PC32272-250MG PC32272-500MG
APOSPC32272-1GEA 2980 CZK
APOSPC32272-1G APOSPC32272-250MG APOSPC32272-500MG
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Vzorec: C₁₁H₁₂F₃NO₃
MW: 263.22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00176763
CAS číslo: 306935-79-5