Tisk…
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyano-2-fluorophenylboronic Acid, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
PC3222-1G PC3222-250MG
APOSPC3222-1GEA 4300 CZK
APOSPC3222-1G APOSPC3222-250MG
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07644472
CAS číslo: 1150114-77-4