4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3221-1G
PC3221-5G
APOSPC3221-1GEA
817
CZK
APOSPC3221-1G
APOSPC3221-5G
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Bod tání: 163…166 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD09951877 CAS číslo: 819057-45-9 |