Tisk…
Ethyl-3-fluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3220-100G PC3220-25G
APOSPC3220-100GEA 1330 CZK
APOSPC3220-100G APOSPC3220-25G
Ethyl-3-fluorobenzoate 98%
Ethyl-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₂
Bod varu: 94…95 °C/16mmHg
Hustota: 1,136 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000336
CAS číslo: 451-02-5
EINECS: 207-191-1